S63845 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
BISN0043-1MG
APOSBISN0043-1MGEA 87 EUR InStock
APOSBISN0043-1MG
S63845 98%
S63845
S63845 specifically binds with high affinity to the BH3-binding groove of MCL1. S63845 potently kills MCL1-dependent cancer cells, including multiple myeloma, leukaemia and lymphoma cells, by activating the BAX/BAK-dependent mitochondrial apoptotic pathway.
Formule: C₃₉H₃₇ClF₄N₆O₆S
MW: 829,26 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD31382374
Numéro CAS: 1799633-27-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité