SSR-240612 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (3R)-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-N-[(6-methoxy-2-naphthalenyl)sulphonyl]-β-alanyl-4-[[(2R,6S)-2,6-dimethyl-1-piperidinyl]methyl]-N-methyl-N-(1-methylethyl)-D-phenylalaninamide monohydrochloride, (R)-2-((R)-3-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-3-(6-methoxynaphthalene-2-sulphonamido)propanamido)-3-(4-(((2R,6S)-2,6-dimethylpiperidin-1-yl)methyl)phenyl)-N-isopropyl-N-methylpropanamide hydrochloride
BISN0050-1MG
APOSBISN0050-1MGEA 78.3 EUR InStock
APOSBISN0050-1MG
SSR-240612 98%
SSR-240612
SSR240612 is a potent and selective non-peptide bradykinin B1 receptor antagonist with Kis of 0.48 nM and 0.73 nM for B1 kinin receptors of human fibroblast MRC5 and HEK cells expressing human B1 receptors, 481 nM and 358 nM for B2 receptors of guinea pig ileum membranes and CHO cells expressing human B1 receptor, respectively.
Formule: C₄₂H₅₂N₄O₇S·HCl
MW: 793,41 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09260115
Numéro CAS: 464930-42-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité