JC-1 iodide salt 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
BISN0055-5MG
APOSBISN0055-5MGEA 290 EUR InStock
APOSBISN0055-5MG
JC-1 iodide salt 99%
JC-1 iodide salt
JC-1 is a cyanine dye that has been used to determine mitochondrial transmembrane potential.
Formule: C₂₅H₂₇Cl₄IN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00188475
Numéro CAS: 47729-63-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité