PZ-2891 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-(4-(2-(4-Isopropylphenyl)acetyl)piperazin-1-yl)pyridazine-3-carbonitrile
BISN0079-10MG
APOSBISN0079-10MGEA 112 EUR InStock
APOSBISN0079-10MG
PZ-2891 98%
PZ-2891
PZ-2891 is a pantothenate kinase (PANK) modulator with IC50 values of 40.2nM, 0.7nM and 1.3nM for human pantothenate kinases PANK1β, PANK2, and PANK3, respectively.
Formule: C₂₀H₂₃N₅O
MW: 349,44 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31812779
Numéro CAS: 2170608-82-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité