VU0155069 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-N-(1-(4-(5-Chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)piperidin-1-yl)propan-2-yl)-2-naphthamide
BISN0085-1MG
APOSBISN0085-1MGEA 29 EUR InStock
APOSBISN0085-1MG
VU0155069 98%
VU0155069
VU-0155069 is a selective phospholipase D1 (PLD1) inhibitor with IC50 values of 46 and 933 nM for PLD1 and PLD2 respectively.
Formule: C₂₆H₂₇ClN₄O₂
MW: 462.970 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD23160355
Numéro CAS: 1130067-06-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité