β-Lapachone
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-benzo[h]chromene-5,6-dione
BISN0149-5MG
APOSBISN0149-5MGEA 79.9 EUR InStock
APOSBISN0149-5MG
β-Lapachone
beta-Lapachone
Lapachone is a naturally occurring quinone obtained from the bark of the lapacho tree (Tabebuia avellanedae) with cancer chemopreventive properties and a potent inhibitor of IDO1 (IC500.44 M).
Formule: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242,274 g/mol
Point de fusion: 151…153 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01712233
Numéro CAS: 4707-32-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité