Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ferulic acid methyl ester

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate, Methyl 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylate

BISN0164-25MG
APOSBISN0164-25MGEA 29 EUR InStock
APOSBISN0164-25MG
Ferulic acid methyl ester
Ferulic acid methyl ester
MAPK/ERK Signalling Pathway


Formule: C₁₁H₁₂O₄
MW: 208,22 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00017208
Numéro CAS: 2309-07-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité