BI-D1870
Fournisseur: Apollo Scientific
BISN0185-5MG
APOSBISN0185-5MGEA 205 EUR InStock
APOSBISN0185-5MG
BI-D1870
BI-D1870
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₁₉H₂₃F₂N₅O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11223662
Numéro CAS: 501437-28-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité