JNK-IN-7
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-[[(E)-4-(dimethylamino)but-2-enoyl]amino]-N-[4-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]phenyl]benzamide, JNKIN-7, JNK-IN-7, JNK-IN7, JNK IN 7, JNKIN7, 3-(4-(Dimethylamino)but-2-enamido)-N-(4-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)phenyl)benzamide
BISN0187-2MG
APOSBISN0187-2MGEA 156 EUR InStock
APOSBISN0187-2MG
JNK-IN-7
JNK-IN-7
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₂₈H₂₇N₇O₂
MW: 493,56 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25976765
Numéro CAS: 1408064-71-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité