Tween® 80 (Polysorbat)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIT0501-1L
APOSBIT0501-1LEA 46.6 EUR InStock
APOSBIT0501-1L
Tween® 80 (Polysorbat)
Tween® 80 (Polysorbate)
Non ionic detergent used for cell lysis, nuclei isolationand cell fractionationBulk pricing available
Point d'ébullition: 100 °C
Point de fusion: –25 °C
Densité: 1.064 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082107
Numéro CAS: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité