DL-Tyrosine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Hydroxyphenylalanine, 3-(p-Hidroxifenil)-DL-alanina, H-DL-Tyr-OH
BIT0723-1KG
APOSBIT0723-1KGEA 480 EUR InStock
APOSBIT0723-1KG
DL-Tyrosine
DL-Tyrosine
Formule: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063074
Numéro CAS: 556-03-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité