Thymidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIT2044-25G
APOSBIT2044-25GEA 17.6 EUR InStock
APOSBIT2044-25G
Thymidine
Thymidine
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₅
Point de fusion: 186…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006537
Numéro CAS: 50-89-5
EINECS: 200-070-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité