TAPS sel de sodium (Acide 3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique sel de sodium) ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: TAPS sodium salt, Sodium 3-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)propane-1-sulphonate
BIT3002-100G
APOSBIT3002-100GEA 104 EUR InStock
APOSBIT3002-100G
TAPS sel de sodium (Acide 3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique sel de sodium) ≥98%
TAPS sel de sodium (Acide 3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique sel de sodium)
  • Buffer
Formule: C₇H₁₆NNaO₆S
MW: 265,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069903
Numéro CAS: 91000-53-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité