1,3,5-Triphenylformazan
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3,5-Triphenyl tetrazolium formazan
BIT3087-1G
APOSBIT3087-1GEA 49.3 EUR InStock
APOSBIT3087-1G
1,3,5-Triphenylformazan
1,3,5-Triphenylformazan
Formule: C₁₉H₁₆N₄
MW: 300,37 g/mol
Point de fusion: 163…166 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00020647
Numéro CAS: 531-52-2
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité