Human Recombinant EGF (from P. pastoris)
Fournisseur: Apollo Scientific
BITP1040-1MG
APOSBITP1040-1MGEA 364 EUR InStock
APOSBITP1040-1MG
Human Recombinant EGF (from P. pastoris)
Protéines et Peptides
Recombinant HuEGF produced in Pichia Pastoris, lypohilized powder >98% (HPLC, SDS-PAGE)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité