Sodium éthylate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
IN1022-500G
APOSIN1022-500GEA 147 EUR InStock
APOSIN1022-500G
Sodium éthylate 96%
Sodium éthylate
Formule: C₂H₅NaO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012417
Numéro CAS: 141-52-6
ONU: 3206
ADR: 4.2+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité