Ammonium carbonate 99.99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Salt of hartshorn
IN1051-250G
APOSIN1051-250GEA 609 EUR InStock
APOSIN1051-250G
Ammonium carbonate 99.99%
Ammonium carbonate
Formule: (NH₄)₂CO₃
MW: 96,09 g/mol
Point de fusion: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010890
Numéro CAS: 506-87-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité