Ammonium thiocyanate 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
IN1093-1KG
APOSIN1093-1KGEA 0 EUR InStock
APOSIN1093-1KG
Ammonium thiocyanate 98+%
Ammonium thiocyanate
Formule: NH₄SCN
Point de fusion: 152…154 °C
Densité: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011428
Numéro CAS: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité