Antimoine (V) chlorure 99.995%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Antimony pentachloride
IN1114-50G
APOSIN1114-50GEA 516 EUR InStock
APOSIN1114-50G
Antimoine (V) chlorure 99.995%
Antimoine (V) chlorure
Formule: Cl₅Sb
MW: 299,02 g/mol
Point d'ébullition: 79 °C/22mmHg
Point de fusion: 2.8 °C
Densité: 2.358 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011213
Numéro CAS: 7647-18-9
EINECS: 231-601-8
ONU: 1730
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité