Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétate de baryum, Qualité Réactif

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

IN1174-500G
APOSIN1174-500GEA 282 EUR InStock
APOSIN1174-500G
Acétate de baryum, Qualité Réactif
Acétate de baryum


Formule: (H₃CCOO)₂Ba
Point de fusion: 725 °C
Densité: 2.47 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012447
Numéro CAS: 543-80-6
EINECS: 208-849-0
ONU: 1564
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité