Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Baryum carbonate 99.99+%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

IN1177-25G
APOSIN1177-25GEA 139 EUR InStock
APOSIN1177-25G
Baryum carbonate 99.99+%
Baryum carbonate


Formule: BaCO₃
Point de fusion: 1740 °C
Densité: 4.43 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003448
Numéro CAS: 513-77-9
EINECS: 208-167-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité