Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Baryum nitrate 99,9%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

IN1204-50G
APOSIN1204-50GEA 174 EUR InStock
APOSIN1204-50G
Baryum nitrate 99,9%
Baryum nitrate


Formule: Ba(NO₃)₂
MW: 261,34 g/mol
Point de fusion: 592 °C (dec.)
Densité: 3.23 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003442
Numéro CAS: 10022-31-8
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité