Triacétate de bismuth 99,8%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
IN1237-25G
APOSIN1237-25GEA 72.5 EUR InStock
APOSIN1237-25G
Triacétate de bismuth 99,8%
Triacétate de bismuth
Formule: (H₃CCOO)₃Bi
MW: 386,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015629
Numéro CAS: 22306-37-2
EINECS: 244-904-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité