Bismuth (III) carbonate basique 99.99%
Fournisseur: Apollo Scientific
IN1239-25G
APOSIN1239-25GEA 144 EUR InStock
APOSIN1239-25G
Bismuth (III) carbonate basique 99.99%
Bismuth (III) carbonate basique
Formule: (BiO)₂CO₃
MW: 509,97 g/mol
Densité: 6.86 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010877
Numéro CAS: 5892-10-4
EINECS: 227-567-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité