Boron phosphate 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
IN1296-100G
APOSIN1296-100GEA 319 EUR InStock
APOSIN1296-100G
Boron phosphate 99,9%
Boron phosphate
Formule: BO₄P
MW: 105,78 g/mol
Point de fusion: >1400 °C
Densité: 2.81 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011318
Numéro CAS: 13308-51-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité