Calcium carbonate 99.999%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
IN1384-25G
APOSIN1384-25GEA 335 EUR InStock
APOSIN1384-25G
Calcium carbonate 99.999%
Calcium carbonate
Formule: CaCO₃
Point de fusion: 800 °C (dec.)
Densité: 2.93 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010906
Numéro CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité