Cérium trichlorure, anhydre 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Cerous chloride, Cerium(III) chloride, Cerium (III) chloride
IN1417-50G
APOSIN1417-50GEA 261 EUR InStock
APOSIN1417-50G
Cérium trichlorure, anhydre 99,9%
Cérium trichlorure
Formule: CeCl₃
MW: 246,47 g/mol
Point d'ébullition: 1727 °C
Point de fusion: 848 °C
Densité: 3.92 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010929
Numéro CAS: 7790-86-5
EINECS: 232-227-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité