Cuivre 99.999%, en perles 4 - 6 mm
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
IN1531-250G
APOSIN1531-250GEA 1390 EUR InStock
APOSIN1531-250G
Cuivre 99.999%, en perles 4 - 6 mm
Cuivre
Formule: Cu
MW: 63,55 g/mol
Point d'ébullition: 2595 °C
Point de fusion: 1083 °C
Densité: 8.94 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010965
Numéro CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité