Cuivre (II) acétate monohydraté 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
IN1533-1KG
APOSIN1533-1KGEA 143 EUR InStock
APOSIN1533-1KG
Cuivre (II) acétate monohydraté 98%
Cuivre (II) acétate monohydraté
Copper(II) acetate monohydrate is used in DNA extraction in biochemical applications. It is also used as a catalyst or oxidizing agent in organic syntheses.
Formule: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
Point de fusion: 115 °C
Densité: 1.882 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149570
Numéro CAS: 6046-93-1
EINECS: 205-553-3
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité