Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cuivre (I) acétate

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Acetic acid copper (I) salt, Cuprous acetate

IN1534-10G
APOSIN1534-10GEA 208 EUR InStock
APOSIN1534-10G
Cuivre (I) acétate
Cuivre (I) acétate


Formule: C₂H₃CuO₂
MW: 122,59 g/mol
Point de fusion: 250 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058908
Numéro CAS: 598-54-9
EINECS: 209-938-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité