Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Dibromure de cuivre, Qualité Réactif

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Cupric bromide, Cuprous bromide

IN1540-100G
APOSIN1540-100GEA 31.9 EUR InStock
APOSIN1540-100G
Dibromure de cuivre, Qualité Réactif
Dibromure de cuivre


Formule: Br₂Cu
MW: 223,35 g/mol
Point d'ébullition: 900 °C
Point de fusion: 498 °C
Densité: 4.71 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010970
Numéro CAS: 7789-45-9
EINECS: 232-167-2
ONU: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité