Copper(II) dimethyldithiocarbamate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Copperdimethyldithiocarbamate, Dimethyldithiocarbamic Acid Copper(II) Salt
IN1549-25G
APOSIN1549-25GEA 212 EUR InStock
APOSIN1549-25G
Copper(II) dimethyldithiocarbamate 98%
Copper(II) dimethyldithiocarbamate
Formule: C₃H₇NS₂
MW: 303,96 g/mol
Point de fusion: 260 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050845
Numéro CAS: 137-29-1
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité