Copper(II) ethoxide
Fournisseur: Apollo Scientific
IN1550-10G
APOSIN1550-10GEA 142 EUR InStock
APOSIN1550-10G
Copper(II) ethoxide
Copper(II) ethoxide
Formule: C₄H₁₀CuO₂
MW: 153,67 g/mol
Point de fusion: 120 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015650
Numéro CAS: 2850-65-9
ONU: 3181
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité