Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Erbium 99,9%, copeaux

Fournisseur: Apollo Scientific

IN1678-10G
APOSIN1678-10GEA 618 EUR InStock
APOSIN1678-10G
Erbium 99,9%, copeaux
Erbium


Formule: Er
MW: 167,26 g/mol
Point d'ébullition: 2900 °C
Point de fusion: 1497 °C
Densité: 9.05 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010987
Numéro CAS: 7440-52-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité