Erbium(III) acetate hydrate 99,99%
Fournisseur: Apollo Scientific
IN1684-50G
APOSIN1684-50GEA 284 EUR InStock
APOSIN1684-50G
Erbium(III) acetate hydrate 99,99%
Erbium(III) acetate hydrate
Formule: (C₂H₃O₂)₃·Er·H₂O
MW: 362,406 g/mol
Densité: 2.114 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150113
Numéro CAS: 207234-04-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité