Erbium(III) oxalate decahydrate 99.99%
Fournisseur: Apollo Scientific
IN1726-25G
APOSIN1726-25GEA 109 EUR InStock
APOSIN1726-25G
Erbium(III) oxalate decahydrate 99.99%
Erbium(III) oxalate decahydrate
Formule: C₆Er₂O₁₂·10H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150142
Numéro CAS: 30618-31-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité