Gadolinium ≥99.99%
Fournisseur: Apollo Scientific
IN1801-1KG
APOSIN1801-1KGEA 6440 EUR InStock
APOSIN1801-1KG
Gadolinium ≥99.99%
Gadolinium
Formule: Gd
Point d'ébullition: 3233 °C
Point de fusion: 1312 °C
Numéro MDL: MFCD00011022
Numéro CAS: 7440-54-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité