Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Gadolinium(III) carbonate hydrate 99.99%

Fournisseur: Apollo Scientific

IN1816-25G
APOSIN1816-25GEA 212 EUR InStock
APOSIN1816-25G
Gadolinium(III) carbonate hydrate 99.99%
Gadolinium(III) carbonate hydrate


Formule: Gd₂(CO₃)₃.xH₂O
MW: 494,53 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150240
Numéro CAS: 38245-36-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité