Gadolinium(III)-2,4-pentanedionate hydrate 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
IN1840-5G
APOSIN1840-5GEA 125 EUR InStock
APOSIN1840-5G
Gadolinium(III)-2,4-pentanedionate hydrate 99,9%
Gadolinium(III)-2,4-pentanedionate hydrate
Formule: C₁₅H₂₁GdO₆·xH₂O
MW: 454,58 g/mol (anhy)
Point de fusion: 143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013493
Numéro CAS: 64438-54-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité