Tribromure de gallium, anhydre 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
IN1864-25G
APOSIN1864-25GEA 799 EUR InStock
APOSIN1864-25G
Tribromure de gallium, anhydre 99,9%
Tribromure de gallium
Formule: Br₃Ga
Point d'ébullition: 279 °C
Point de fusion: 121.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016100
Numéro CAS: 13450-88-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité