Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Gallium indium alloy (75.5:24.5 w%), eutectic

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Gallium-indium eutectic

IN1880-25G
APOSIN1880-25GEA 319 EUR InStock
APOSIN1880-25G
Gallium indium alloy (75.5:24.5 w%), eutectic
Gallium indium alloy (75.5:24.5 w%), eutectic


Point de fusion: 15.7 °C
Densité: 6.25 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144387
Numéro CAS: 56451-02-6
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité