Tellurure de germanium 99.999%, pièces 6 mm & down
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
IN1931-25G
APOSIN1931-25GEA 922 EUR InStock
APOSIN1931-25G
Tellurure de germanium 99.999%, pièces 6 mm & down
Tellurure de germanium
Formule: GeTe
MW: 200,21 g/mol
Point de fusion: 725 °C
Densité: 6.14 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135541
Numéro CAS: 12025-39-7
EINECS: 234-706-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité