Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Holmium 99%, copeaux

Fournisseur: Apollo Scientific

IN1963-5G
APOSIN1963-5GEA 493 EUR InStock
APOSIN1963-5G
Holmium 99%, copeaux
Holmium


Formule: Ho
MW: 164,93 g/mol
Point d'ébullition: 2600 °C
Point de fusion: 1474 °C
Densité: 8.8 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011049
Numéro CAS: 7440-60-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité