Iron(III) oxalate hexahydrate 99.99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
IN2080-100G
APOSIN2080-100GEA 143 EUR InStock
APOSIN2080-100G
Iron(III) oxalate hexahydrate 99.99%
Iron(III) oxalate hexahydrate
Formule: Fe₂(C₂O₄)₃·6H₂O
MW: 483,84 g/mol (375,55 anhy)
Point de fusion: 100 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054430
Numéro CAS: 166897-40-1
EINECS: 220-951-7
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité