Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fer (II) sulfate heptahydraté ACS

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

IN2086-1KG
APOSIN2086-1KGEA 205 EUR InStock
APOSIN2086-1KG
Fer (II) sulfate heptahydraté ACS
Fer (II) sulfate heptahydraté


Formule: FeSO₄·7H₂O
Point de fusion: 64 °C
Densité: 1.898 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149719
Numéro CAS: 7782-63-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité