Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Lithium carbonate 99.99%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

IN2317-250G
APOSIN2317-250GEA 818 EUR InStock
APOSIN2317-250G
Lithium carbonate 99.99%
Lithium carbonate


Formule: Li₂CO₃
Point d'ébullition: 1310 °C
Point de fusion: 720 °C
Densité: 2.11 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011084
Numéro CAS: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité