Nickel (II) chlorure hexahydraté 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
IN2680-100G
APOSIN2680-100GEA 80 EUR InStock
APOSIN2680-100G
Nickel (II) chlorure hexahydraté 99%
Nickel (II) chlorure hexahydraté
Formule: NiCl₂·6H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149809
Numéro CAS: 7791-20-0
EINECS: 616-576-7
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité