Nickel(II) dibutyldithiocarbamate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
IN2708-25G
APOSIN2708-25GEA 23.2 EUR InStock
APOSIN2708-25G
Nickel(II) dibutyldithiocarbamate
Nickel(II) dibutyldithiocarbamate
Formule: C₉H₁₉NS₂
MW: 467,43 g/mol
Point de fusion: 89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067273
Numéro CAS: 13927-77-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité