Nickel (II) sulfate hexahydraté 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Nickelous sulphate, Hexahydrate, Nickel sulphate hexahydrate
IN2713-1KG
APOSIN2713-1KGEA 357 EUR InStock
APOSIN2713-1KG
Nickel (II) sulfate hexahydraté 98%
Nickel (II) sulfate hexahydraté
Formule: NiSO₄·6H₂O
MW: 262,85 g/mol
Densité: 2.07 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149813
Numéro CAS: 10101-97-0
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité