Acide oxalique dihydraté ACS
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Ethanedioic acid dihydrate
IN2794-1KG
APOSIN2794-1KGEA 190 EUR InStock
APOSIN2794-1KG
Acide oxalique dihydraté ACS
Acide oxalique dihydraté
Formule: HO₂CCO₂H·2H₂O
MW: 126,07 g/mol
Point de fusion: 101…102 °C
Densité: 1.65 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149102
Numéro CAS: 6153-56-6
EINECS: 607-634-3
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité